missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human FAM163B (aa 44-129) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30198064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30198064 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30198064 Proveedor Invitrogen™ Code fournisseur RP107563

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (86%), Rat (86%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66912 (PA5-66912. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

FAM163B is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Número de acceso P0C2L3
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 642968
Nombre Human FAM163B (aa 44-129) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C9orf166; FAM163B; family with sequence similarity 163 member B; family with sequence similarity 163, member B; protein FAM163B
Nombre común FAM163B
Símbolo de gen FAM163B
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia EEEPDFAVHSHLPPLHSNRNLVLTNGPALYPTASTSFSQKSPQARALCRSCSHCEPPTFFLQEPPEEEEDVLNGGERVLYKSVSQE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.