missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human DNM1L (aa 554-634) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30181730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30181730 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30181730 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP97656

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (90%), Rat (90%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83457 (PA5-83457. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

A human dynamin-related protein, DRP1 contributes to mitochondrial division in mammalian cells. It plays this important role in mitochondrial fission at steady state and during apoptosis. DRP1 is required for proper cellular distribution of mitochondria, and in mutant neurons, mitochondria are largely absent from synapses, thus providing a genetic tool to assess the role of mitochondria at synapses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O00429
Concentración 4.80 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 10059
Nombre Human DNM1L (aa 554-634) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 6330417M19Rik; AI450666; C-terminal region; Dlp1; dnm1l; Dnm1p/Vps1p-like protein; Dnml1; Dnmlp1; Drp1; DVLP; DYMPLE; dynamin 1 like; dynamin 1-like; dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less; Dynamin-1-like protein; Dynamin-1-like protein-like protein; Dynamin-like protein; dynamin-like protein 1; dynamin-like protein 4; Dynamin-like protein IV; dynamin-related protein 1; DYNIV 11; DYNIV-11; EC 3.6.5.5; EGK_03514; EMPF; FLJ41912; HDYNIV; N-terminal region; python; similar to dynamin 1-like; VPS1; zgc:66163
Nombre común DNM1L
Símbolo de gen DNM1L
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia EADGKVASGGGGVGDGVQEPTTGNWRGMLKTSKAEELLAEEKSKPIPIMPASPQKGHAVNLLDVPVPVARKLSAREQRDCE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.