missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DHRS3 Full-length ORF (NP_004744.2, 1 a.a. - 302 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Descripción
Short-chain dehydrogenases/reductases (SDRs), such as DHRS3, catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids (Haeseleer and Palczewski, 2000 [PubMed 10800688]).[supplied by OMIM]
Sequence: MVWKRLGALVMFPLQMIYLVVKAAVGLVLPAKLRDLSRENVLITGGGRGIGRQLAREFAERGARKIVLWGRTEKCLKETTEEIRQMGTECHYFICDVGNREEVYQTAKAVREKVGDITILVNNAAVVHGKSLMDSDDDALLKSQHINTLGQFWTTKAFLPRMLELQNGHIVCLNSVLALSAIPGAIDYCTSKASAFAFMESLTLGLLDCPGVSATTVLPFHTSTEMFQGMRVRFPNLFPPLKPETVARRTVEAVQLNQALLLLPWTMHALVILKSILPQAALEEIHKFSGTYTCMNTFKGRT
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004744.2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 9249 |
| Peso molecular | 59.9kDa |
| Nombre | DHRS3 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 μg |
| Inmunógeno | MVWKRLGALVMFPLQMIYLVVKAAVGLVLPAKLRDLSRENVLITGGGRGIGRQLAREFAERGARKIVLWGRTEKCLKETTEEIRQMGTECHYFICDVGNREEVYQTAKAVREKVGDITILVNNAAVVHGKSLMDSDDDALLKSQHINTLGQFWTTKAFLPRMLELQNGHIVCLNSVLALSAIPGAIDYCTSKASAFAFMESLTLGLLDCPGVSATTVLPFHTSTEMFQGMRVRFPNLFPPLKPETVARRTVEAVQLNQALLLLPWTMHALVILKSILPQAALEEIHKFSGTYTCMNTFKGRT |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?