Learn More
Invitrogen™ Human DDX55 (aa 533-600) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30182294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30182294 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30182294 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP97706
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (79%), Rat (79%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60612 (PA5-60612. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
This gene encodes an enzyme which ubiquitinates proteins which participate in signaling pathways and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8NHQ9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 57696
Nombre Human DDX55 (aa 533-600) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2810021H22Rik; ATP-dependent RNA helicase DDX55; Ddx55; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 55; DEAD box protein 55; DEAD-box helicase 55; Kiaa1595; mKIAA1595
Nombre común DDX55
Símbolo de gen DDX55
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KMNEKRKREEGSDIEDEDMEELLNDTRLLKKLKKGKITEEEFEKGLLTTGKRTIKTVDLGISDLEDDC
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining