Learn More
Gibco™ Human CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein
Descripción
Human CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein for Bioactivity
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P19875 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 2920 |
| Peso molecular | 19.3 kDa |
| Nombre | Human CXCL2 (GRO beta) |
| Intervalo de pH | 7.4 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |