Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Matched Pair Tissue MicroArray (Tumor)
Código de producto. 18643619 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18643619 2 Slides paquete de 2
1 options
Código de producto. 18643619 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP242072
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 Slides
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin