Learn More
R&D Systems™ Human Colon ascending Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Colon ascending Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Ascending |
| Fracción celular | Membrane |
| Condición del tejido | Normal |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Tipo de producto | Human Colon ascending Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación