Learn More
R&D Systems™ Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence)
Código de producto. 18043564 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18043564 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18043564 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP275824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.91€
    1005.90€ / 1 sets
    Ahorro 119.01€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.
The Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Collagen X in serum, plasma and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 12.50-800 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 7.50 pg/mL
Reactividad cruzada This kit recognizes Human COL10 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL10 and analogues was observed.
Línea de productos Novus
Tipo de producto ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo de muestra Biological Fluids, Plasma, Serum
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Especie del huésped Humano
Cantidad 1 Kit
Requisitos de almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Objetivo Collagen X