Learn More
Invitrogen™ Human CI016 (aa 5-83) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30203475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30203475 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30203475 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP93067
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (94%), Rat (94%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54259 (PA5-54259. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
C9orf16 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9BUW7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 79095
Nombre Human CI016 (aa 5-83) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C9orf16; chromosome 9 open reading frame 16; EST00098; UPF0184 protein C9orf16
Nombre común CI016
Símbolo de gen C9orf16
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia NGDLGMPVEAGAEGEEDGFGEAEYAAINSMLDQINSCLDHLEEKNDHLHARLQELLESNRQTRLEFQQQLGEAPSDASP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining