Learn More
Gibco™ Human CCL25 (TECK), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human TECK (CCL25) is a 14.2 kDa protein containing 127 amino acid residues, including the four conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O15444 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6370 |
| Peso molecular | 14.2 kDa |
| Nombre | Human CCL25 (TECK), Animal-Free |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <0.1 EU/ μg |
| Mostrar más |