Learn More
Gibco™ Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human MCP-1 is an 8.6 kDa protein containing 76 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in the CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P13500 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6347 |
| Peso molecular | 8.6 kDa |
| Nombre | Human CCL2 (MCP-1) |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |