Learn More
Gibco™ Human CCL19 (MIP-3 beta) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
300-29B-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-29B-500UG). Recombinant Human MIP-3beta is an 8.8 kDa protein containing 77 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q99731 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Formato | Lyophilized |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6363 |
| Peso molecular | 8.8 kDa |
| Nombre | Human CCL19 (MIP-3 beta) |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 2 x 500 μg |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |