Learn More
R&D Systems™ Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Código de producto. 18214424 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18214424 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 18214424 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NB82089073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1047.90€ / 1 sets
    Ahorro 62.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 set
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Breast
Fracción celular Whole
Condición del tejido Primary Tumor and Normal Paired
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Línea de productos Novus
Protein State Native
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Reproductive
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación