Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Código de producto. 18222960 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
18222960 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 18222960 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL126527
The Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tissue Breast
Cantidad 1 set
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Breast
Fracción celular Whole
Condición del tejido Primary and Metastatic Tumor Paired
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Tipo de producto Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación