Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Código de producto. 18693039 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18693039 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18693039 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP242060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Slides
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin