Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue MicroArray (Cancer)
Código de producto. 18736443 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Human breast cancer metastasis tissue
Código de producto.
18736443 Human breast cancer metastasis tissue
1 options
Código de producto. 18736443 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    324.45€ / paquete de 1
    Ahorro 18.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Breast cancer-metastasis
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 40
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications: 
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Tissue Condition Cancer
Tipo Breast Cancer Metastasis
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.