Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue Lysate (Adult Normal)
Código de producto. 18486311 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18486311 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18486311 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP228015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Normal Adult Tissue Lystate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de preparación These lysates are proteomic discovery tools.Researchers should validate and optimize for individual use. Potential applications MAY include WB, immunoprecipitation, protein-protein interactions, ligand binding, ELISA. Note: For use in 1D and 2D gel electrophoresis, the addition of a denaturing gel loading buffer with reducing agents may be required.
Cantidad 0,1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo Breast