Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Código de producto. 18209853 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18209853 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18209853 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82060583
The Human Breast Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Reproductive
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Breast
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 0.6 mg/mL
Tipo de producto Human Breast Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación