Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18777183 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18777183 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18777183 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00€
    478.80€ / 1 miligramos
    Ahorro 28.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
The Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA
Tissue Brain
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación