Learn More
R&D Systems™ Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Total Protein - Dementia: Brain: Thalamus |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Dementia |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Tipo de producto | Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Dementia) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación