Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Medulla Oblongata Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Código de producto. 18261153 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18261153 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18261153 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    799.05€ / 1 miligramos
    Ahorro 45.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Human Brain Medulla Oblongata Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Nervous
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Medulla oblongata
Fracción celular Whole
Condición del tejido Multiple Sclerosis
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Brain Medulla Oblongata Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación