Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18709983 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18709983 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18709983 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059184
The Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Nervous
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación