Learn More
Novus Biologicals™ Human Blood Leukocyte Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Blood Leukocyte Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | Blood Lymph |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Peripheral Blood Leukocyte |
| Fracción celular | Membrane |
| Condición del tejido | Normal |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación