Learn More
Invitrogen™ Human ADAM12 S Isoform Recombinant Protein
Código de producto. 11574211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
11574211 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11574211 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP75523
Recombinant Protein
This product contains purified recombinant human ADAM12 S Isoform protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43184
Concentración 0.27 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, Western Blot
Formulación 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8
ID de gen (Entrez) 8038
Peso molecular 62.16 kDa
Nombre Human ADAM12 S Isoform
Intervalo de pH 4.8
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli
Inmunógeno N/A
Estado normativo RUO
Alias de gen a disintegrin and metalloproteinase; ADAM; ADAM 12; ADAM metallopeptidase domain 12; ADAM12; ADAM12-OT1; ADAMs; CAR10; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12; MCMP; MCMPMltna; meltrin-alpha; metalloendopeptidases; metalloprotease-disintegrin 12 transmembrane; MLTN; MLTNA; UNQ346/PRO545
Nombre común ADAM12 S Isoform
Símbolo de gen ADAM12
Conjugado Unconjugated
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Amino acids Glu208- Ile738 containing an N-terminal His-tag
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions