Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 29.3 to 30000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 28.5 pg/mL |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Tipo de muestra | Saliva, Tissue Culture Media |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Quantification |
| Cantidad | 1 Kit |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C. |
| Sinónimo | 17 beta Oestradiol, 17-Beta-Estradiol, 17-beta-HSD |
| Objetivo | Humano |