Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de hidrólisis HU 6
BIOPHARMA
Código de producto. 17118924 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
6 muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17118924 6 muestras cada uno
1 options
Código de producto. 17118924 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30300150
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una unidad de hidrólisis cómoda, fiable y segura para la preparación de la muestra antes de la extracción para la determinación total de la grasa. Capaz de manipular hasta seis muestras a la vez para maximizar la productividad.
  • Las muestras se calientan en tubos de ensayo mediante bloques térmicos de aluminio para asegurar un calentamiento homogéneo
  • La hidrólisis se realiza en un ambiente ácido (ácido clorhídrico 4M) y, en algunos casos, también en un entorno básico (20 % p/v de amoníaco) durante ∼60 minutos a 170 °C
  • La muestra hidrolizada se filtra en un crisol de vidrio y se lava con agua caliente desionizada para eliminar los restos de ácido clorhídrico
  • El HU 6 se suministra con una bomba de vacío que garantiza la seguridad gracias a la reducción de los vapores ácidos
  • El crisol de vidrio que contiene la muestra hidrolizada y lavada se seca al horno antes de colocarlo en un desecador
  • El crisol se transfiere directamente a la unidad de extracción con disolventes SER 158 y SER 148 para evitar cualquier posible pérdida de muestras y garantizar la precisión
  • Filtración y enjuague efectivos de 3 o 6 muestras en paralelo
  • Las válvulas proporcionan la capacidad de interrumpir selectivamente el vacío en cada posición, lo que acelera el proceso de filtración
  • Escala de temperatura: De ambiente a 200 °C
Especificaciones
Descripción Requiere: Kit de vidrio de 3 posiciones, soporte de crisol SER 148 y soporte de crisol SER 158
Admite 6 muestras
Material Acero inoxidable pintado con epoxi
Incluye Arena de vidrio (2 kg), Celite 545 (1 kg)
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Altura (métrico) 230 mm
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 420 mm
Peso (métrico) 14 kg