Descripción
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
- El soporte permeable HTS Transwell-24 tiene una matriz de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por una bandeja rígida, compatible con robótica, que permite que los 24 Transwell soportes que deben manejarse como una sola unidad.
- El área de crecimiento celular es de 0,33 cm2/pocillo.
- Elección de poliéster (PET ) membrana (0,4 μm de tamaño de poro) o membrana de policarbonato (PC) (0,4 9 μm y 3,0 μm tamaños de poro)
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- El paquete individual tiene dos unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas en dos bandejas de depósito abiertas y dos placas de 24 pocillos envasadas individualmente.
- El paquete a granel tiene 12 unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas solo en placas de 24 pocillos. Los depósitos pueden adquirirse por separado.
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Capacidad (métrico) | 0,6 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,33 cm2 |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Sistema de inserto de cultivo celular |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,6 mL |
| Número de pocillos | 24 |
| Mostrar más |