Learn More
HspB2 Antibody (4B9E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18286480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18286480 0.1 mg 0.10 miligramo
18610988 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18286480 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252490
Mouse Monoclonal Antibody
HspB2 Monoclonal specifically detects HspB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HspB2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4B9E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DMPK-binding protein, HspB2, MKBP
Símbolos de los genes HSPB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human HSPB2 (AA: 1-182) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 20.2 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3316
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1