Learn More
HSP70/HSPA1A Antibody (5A5), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18586091 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18586091 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1216900.025mg
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
HSP70/HSPA1A Monoclonal specifically detects HSP70/HSPA1A in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Chicken, Drosophila, Fish, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSP70/HSPA1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5A5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation 1ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Microarray
N.º de referencia del gen P08107
Alias de gen dnaK-type molecular chaperone HSP70-1, FLJ54303, FLJ54370, FLJ54392, FLJ54408, FLJ75127, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1A, heat shock 70kDa protein 1A, heat shock-induced protein, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1A, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1B
Símbolos de los genes HSPA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant HSP70 overexpressed in E.coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3303
Especificidad de la prueba Detects approx 70kDa. May detect HSP70, HSC70, Grp78 and HSP72.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only