missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP70/HSPA1A Antibody (5A5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18586091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586091 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586091 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1216900.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

HSP70/HSPA1A Monoclonal specifically detects HSP70/HSPA1A in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Chicken, Drosophila, Fish, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP70/HSPA1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5A5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation 1ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Microarray
N.º de referencia del gen P08107
Alias de gen dnaK-type molecular chaperone HSP70-1, FLJ54303, FLJ54370, FLJ54392, FLJ54408, FLJ75127, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1A, heat shock 70kDa protein 1A, heat shock-induced protein, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1A, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1B
Símbolos de los genes HSPA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant HSP70 overexpressed in E.coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3303
Especificidad de la prueba Detects approx 70kDa. May detect HSP70, HSC70, Grp78 and HSP72.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.