missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hsp47 Antibody (950806) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30679507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30679507 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30679507 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9166B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hsp47 Monoclonal antibody specifically detects Hsp47 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hsp47
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 950806
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen (collagen binding protein 1), Arsenic-transactivated protein 3, AsTP3, CBP1, CBP2RA-A47, Cell proliferation-inducing gene 14 protein, Collagen-binding protein, colligen, Colligin, colligin-1, colligin-2, gp46, HSP47serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1), member 2, member 2, (collagen-binding protein 2), PPROM, proliferation-inducing gene 14, rheumatoid arthritis antigen A-47,47 kDa heat shock protein, Rheumatoid arthritis-related antigen RA-A47, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), serpin H1, serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, SERPINH2colligin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human HSP47, Ala19-Asp412, Accession # P50454
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 871
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.