missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hsp47 Antibody (1C4-1A6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498555 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498555 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498555 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222400AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hsp47 Monoclonal specifically detects Hsp47 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hsp47
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1C4-1A6
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen (collagen binding protein 1), Arsenic-transactivated protein 3, AsTP3, CBP1, CBP2RA-A47, Cell proliferation-inducing gene 14 protein, Collagen-binding protein, colligen, Colligin, colligin-1, colligin-2, gp46, HSP47serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1), member 2, member 2, (collagen-binding protein 2), PPROM, proliferation-inducing gene 14, rheumatoid arthritis antigen A-47,47 kDa heat shock protein, Rheumatoid arthritis-related antigen RA-A47, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), serpin H1, serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, SERPINH2colligin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human HSP47, full length
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 871
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.