Learn More
HSF1 Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18607962 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18607962 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607962 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290081PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
HSF1 Monoclonal specifically detects HSF1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSF1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin