missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRSP12 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30565844 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30565844 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30565844 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346078B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HRSP12 Polyclonal antibody specifically detects HRSP12 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HRSP12
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1, heat-responsive protein 12perchloric acid-soluble protein, P14.5, PSPribonuclease UK114, translational inhibitor protein p14.5,14.5 kDa translational inhibitor protein, UK114 antigen homolog, UK114translational inhibitor p14.5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno heat-responsive protein 12. (Uniprot# P52758)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10247
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.