Learn More
Cytiva Proteína A marcada con HRP
Código de producto. 10400325 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Tamaño de paquete completo
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10400325 Tamaño de paquete completo 1 ml
1 options
Código de producto. 10400325 Proveedor Cytiva N.º de proveedor NA91201ML
 Artículo restringido
En stock
Proteína A conjugada con peroxidasa de rábano picante para la detección de inmunoglobulinas por afinidad con la región Fc; por lo general, IgG de muchas especies de mamíferos
Para su uso en aplicaciones de inmunodetección e hibridación in situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína A HRP
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de inmunoglobulinas por afinidad con la región Fc; por lo general, IgG de muchas especies de mamíferos
Cantidad Tamaño de paquete completo