Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human HRCT1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: QDCDVERNRTAAGGNRVRRAQPWPFRRRGHLGIFHHHR The HRCT1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The HRCT1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 646962 |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | HRCT1 Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gen | Histidine Rich Carboxyl Terminus 1, Histidine-Rich Carboxyl Terminus Protein 1, LGLL338, PRO537, UNQ338 |
| Símbolo de gen | HRCT1 |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.