Learn More
Novus Biologicals™ HRAS like suppressor 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | HRAS like suppressor |
| Sinónimo | A-C1, HRAS-like suppressor, HRASLS1, H-REV107, H-REV107 protein-related protein, HSD28, phospholipase A |
| Símbolo de gen | PLAAT1 |