Description
HPV16 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antígeno | HPV16 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rHPV16L1/1058 |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Human Papilloma Virus Type 16 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human HPV16, major capsid protein L1 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Show More |