Learn More
Thermo Scientific™ Servicio de ensayo Scorecard de hPSC
Código de producto. 18745395 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 muestra
Código de producto.
18745395 1 muestra
1 options
Código de producto. 18745395 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A16179
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El servicio de ensayo Scorecard de hPSC es una alternativa rápida y rentable a la formación de teratomas para la verificación del potencial de diferenciación en tres linajes en líneas de células madre pluripotentes humanas.
  • Una alternativa rápida y rentable a la formación de teratomas para verificar el potencial de diferenciación en tres linajes en líneas de células madre pluripotentes humanas
  • Este servicio aprovecha la TaqMan Panel de puntuación hPSC (A15872), que consta de 94 predefinidos TaqMan Ensayos de expresión genética (incluidos controles endógenos) secados en los pocillos
  • El panel consta de genes asociados con los siguientes estados de desarrollo: pluripotencialidad, ectodermo, endodermo y mesodermo
El servicio de ensayo Scorecard de hPSC ofrece:
  • Entrega rápida de datos – tiempo de respuesta de cuatro semanas o menos
  • Preparación de muestras conveniente – Simplemente envíe un pellet celular congelado
  • Resultados cuantitativos – Comparar las puntuaciones con el conjunto de referencia de líneas de células madre pluripotentes bien caracterizadas
  • Aprobación de pares – citado > 240 veces en la literatura científica
  • Soporte excepcional – Un gerente de proyecto dedicado para una comunicación frecuente sobre el proyecto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 muestra
Duración 3 semanas
Tipo de producto Servicio de ensayo Scorecard de hPSC
Línea de productos Aplicado Biosystems , QuantStudio
Campo Para uso exclusivo en investigación
Target Audience Investigadores de células madre
Especie Humano