Learn More
SCAT™ Sets de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 18606478 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE-EC
PEAD UN-X
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 capilares, 1 tubo)
5 (4 capilares, 1 tubo)
6 (3 capilares, 3 tubos)
Unit Size:
1 set
cada uno
21 product options available for selection
| Product Code. | Capacidad (métrico) | Material | Tamaño de rosca | N.º de puertos | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 18606478 | 5 L | PEAD UN-X | S60/61 | 6 (3 capilares, 3 tubos) | 1 set |
| 16493789 | 5 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | GL 45 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 16403799 | 10 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | GL 45 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17165501 | 5 L | Polipropileno | S 50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | cada uno |
| 17385343 | 5 L | PEAD UN-X | S60/61 | 6 (3 capilares, 3 tubos) | 1 set |
| 17818733 | 12 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | cada uno |
| 17835704 | 10 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17819273 | 10 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | GL45 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | PEAD UN-X | S55 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | PEAD UN-X | S51 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | PEAD UN-X | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | Polietileno de alta densidad (HPDE) | S70/71 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17875704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 capilares, 1 tubo) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 capilares, 1 tubo) | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
18606478
Supplier
SCAT™
Supplier No.
307380
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
224.00€
191.84€ / 1 sets
Ahorro 32.16€
14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
SCAT™ ofrece un sistema completo para el suministro y eliminación segura de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
- Sistema personalizado con un set de componentes de alta calidad
- Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o polipropileno
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de disolventes |
| Descripción | Conjunto 20 |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas HPLC |
| Tipo | Sistema de recogida de disolventes completo |
| Canales de disolventes | 4 |
| Material | PEAD UN-X |
| Incluye | 1 tapón de seguridad para residuos, S60/61, 3 conectores de PFA de 2,3 mm de DE, 3 conectores de PFA de 3,2 mm de DE, 3 conectores de tubo de PP de 5,0 a 11,5 mm de DI, 1 conector GL14 para filtro de escape, 1 recipiente, S60/61, 5 L, PE-HD, UN-X, 1 filtro de escape M, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio |
| Cantidad | 20/Pk. |
| Color | Blanco |
| Tamaño de rosca | S60/61 |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| N.º de puertos | 6 (3 capilares, 3 tubos) |
| Show More Show Less |