Learn More
SCAT™ Sets de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 16403799 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE-EC
PEAD UN-X
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 capilares, 1 tubo)
5 (4 capilares, 1 tubo)
6 (3 capilares, 3 tubos)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Tamaño de rosca N.º de puertos Tamaño de la unidad
16403799 10 L Polietileno de alta densidad (HPDE) GL 45 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
16493789 5 L Polietileno de alta densidad (HPDE) GL 45 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17165501 5 L Polipropileno S 50 3 (2 capilares, 1 tubo) cada uno
17385343 5 L PEAD UN-X S60/61 6 (3 capilares, 3 tubos) 1 set
17818733 12 L Polietileno de alta densidad (HPDE) S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) cada uno
17835704 10 L Polietileno de alta densidad (HPDE) S90 5 (4 capilares, 1 tubo) 1 set
17819273 10 L Polietileno de alta densidad (HPDE) GL45 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17845714 5 L Polietileno de alta densidad (HPDE) S55 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17825704 5 L PEAD UN-X S55 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17895714 5 L PEAD UN-X S51 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17885714 20 L Polietileno de alta densidad (HPDE) S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17875714 5 L PEAD UN-X S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17855714 20 L Polietileno de alta densidad (HPDE) S70/71 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17865714 5 L HDPE-EC S50 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17825724 10 L HDPE-EC S50 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17875704 10 L HDPE-EC S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17845704 10 L HDPE-EC S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17855704 20 L HDPE-EC S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17805724 30 L HDPE-EC S60/61 3 (2 capilares, 1 tubo) 1 set
17815724 10 L HDPE-EC S90 5 (4 capilares, 1 tubo) 1 set
18606478 5 L PEAD UN-X S60/61 6 (3 capilares, 3 tubos) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 16403799 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 307310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    151.24€ / 1 sets
    Ahorro 25.76€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Los sets de residuos de HPLC, V2.0 son combinaciones económicas para la eliminación limpia y segura de residuos líquidos de laboratorio mediante sistemas de HPLC u otros instrumentos analíticos. Todos los sets constan de un bote y un original. SCAT™ Tapa de seguridad con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y conector de tubo.
SCAT™ ofrece un sistema completo para el suministro y eliminación segura de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
  • Sistema personalizado con un set de componentes de alta calidad
  • Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o polipropileno
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas HPLC
Tipo Sistema de recogida de disolventes completo
Canales de disolventes 3
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Tapón de seguridad para residuos, 2 x 2,3/3,2 mm de DE, 1 x 6,4 a 9 mm de DI, recipiente de HDPE, filtro de escape M con protección contra salpicaduras e indicador de cambio
Color Blanco
Tamaño de rosca GL 45
Capacidad (métrico) 10 L
N.º de puertos 3 (2 capilares, 1 tubo)