Learn More
SCAT Juegos de suministros de HPLC, V2.0
Código de producto. 17927260 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1 L
Color:
Marrón
Transparente
Material:
Vidrio (Youtility)
Vidrio (cuadrado)
Vidrio (redondo)
Canales de disolventes:
1
2
3
Unit Size:
1 set
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Color Material Canales de disolventes Unit Size
17927260 100 mL Marrón Vidrio (redondo) 2 1 set
16413799 1 L Marrón Vidrio (redondo) 1 1 set
16433789 1 L Transparente Vidrio (redondo) 1 1 set
16443789 1 L Transparente Vidrio (cuadrado) 1 1 set
16423799 1 L Marrón Vidrio (redondo) 2 1 set
16453789 1 L Transparente Vidrio (redondo) 2 1 set
16473789 1 L Transparente Vidrio (cuadrado) 2 1 set
16433799 1 L Marrón Vidrio (redondo) 3 1 set
16463789 1 L Transparente Vidrio (redondo) 3 1 set
16483789 1 L Transparente Vidrio (cuadrado) 3 1 set
16453799 1 L Transparente Vidrio (Youtility) 3 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17927260 Supplier SCAT Supplier No. 307327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    120.78€ / 1 sets
    Ahorro 21.22€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los juegos de suministros de HPLC, V2.0 del fabricante SCAT son combinaciones de equipos para el suministro libre de contaminación de sistemas de HPLC con disolventes. Los juegos constan de un frasco de laboratorio con rosca GL 45, un SafetyCap SCAT, así como capilares, filtros de aspiración y válvulas de aire.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
  • Frascos de laboratorio
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Suministro de disolvente para su HPLC
Para utilizar con (equipo) Cualquier sistema de HPLC
Tipo Sistema de recogida de disolventes completo
Canales de disolventes 2
Material Vidrio (redondo)
Incluye 1 tapón de seguridad II GL28, 1 frasco de laboratorio de 100 mL redondo de vidrio marrón, 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de DE, 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010)
Color Marrón
Tamaño de rosca GL28
Capacidad (métrico) 100 mL