Learn More
Beschreibung
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
- Frascos de laboratorio
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Juego de suministros de HPLC I, V2.0: 1 tapón de seguridad I GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio marrón y 1 capilar de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 1 filtro de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier sistema de HPLC |
| Tipo | Sistema de recogida de disolventes completo |
| Canales de disolventes | 1 |
| Material | Vidrio (redondo) |
| Incluye | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x botella de laboratorio de 1000 mL de vidrio redondo y marrón + 1 x capilar de 1,5 m de 3,2 mm de diámetro exterior, 1 x filtro de succión de PTFE + válvula de aire (317010) |
| Color | Marrón |
| Tamaño de rosca | GL45 |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?