Learn More
SCAT™ Kits de inicio para HPLC IV, Línea Verde
Código de producto. 31454236 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEEK
Código de producto. Material
31454236 PEEK
1 options
Código de producto. 31454236 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 499203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    361.90€ / 1 sets
    Ahorro 103.10€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Los tapones de seguridad Green Line representan una decisión consciente de no utilizar PFAS, sin comprometer la calidad y la seguridad.
  • Libre de PFAS: a prueba de futuro y sostenible: La Línea Verde prescinde por completo de PFAS y utiliza PEEK como un plástico de alto rendimiento sin flúor que garantiza la sostenibilidad y la garantía de futuro.
  • Seguridad regulatoria completa: Los productos Green Line eliminan los riesgos que plantean las próximas prohibiciones de PFAS y cumplen con los más altos requisitos ambientales y ESG.
  • Calidad técnica sin concesiones: Los tapones de seguridad son compatibles 1:1 con los sistemas existentes, resistentes a los productos químicos, esterilizables en autoclave y absolutamente estancos de acuerdo con la SCAT estándar.
  • Visiblemente sostenible: Con su coloración verde, los productos hacen visible la sostenibilidad y demuestran el compromiso del laboratorio con un futuro libre de PFAS.
  • Desarrollo con previsión Green Line protege los procesos de laboratorio contra riesgos regulatorios a largo plazo y apoya estrategias corporativas sustentables.
  • Diversidad de productos y rentabilidad: La serie ofrece una amplia gama de variantes, kits de inicio y accesorios para soluciones HPLC flexibles, rentables y listas para usar.
  • En resumen, SCAT Green Line es sinónimo de soluciones de laboratorio libres de PFAS, seguras desde el punto de vista normativo, técnicamente potentes y visiblemente sostenibles, sin comprometer la calidad, la estanqueidad ni la compatibilidad. Mientras que las tapas convencionales se basan en PTFE, un representante de los llamados productos químicos perpetuos, la Línea Verde utiliza PEEK , un plástico de alto rendimiento completamente libre de flúor con excelentes propiedades químicas y térmicas.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis libres de PFAS
Para utilizar con (equipo) GreenLine Cartera
Tipo Kit de tapas de seguridad
Material PEEK
Incluye 4 x Tapa de seguridad IV, GL 45, PEEK , 4 válvulas de aire, 4 indicadores de cambio, 16 racores de PE de 1,6 mm de diámetro exterior, 16 racores de PE de 2,3 mm de diámetro exterior, 16 racores de PE de 3,2 mm de diámetro exterior, 12 tapones ciegos de PE, 4 campos de etiquetado
Cantidad 4 tapas
Color Verde
Tamaño de rosca GL45