missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD9 Antibody (OTI4H10) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30683917 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30683917 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30683917 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344998APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXD9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H10
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.