missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXC4 Antibody (OTI3F3) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30686372 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30686372 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30686372 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345017JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOXC4 Monoclonal antibody specifically detects HOXC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXC4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F3
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen homeo box 3E, homeo box C4, homeobox C4, Homeobox protein CP19, Homeobox protein Hox-3E, homeobox protein Hox-C4, HOX3, HOX3Ecp19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HOXC4(NP_705897) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3221
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.