Learn More
HOXC4 Antibody (OTI1F6) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688401 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30688401 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30688401 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345006JF669
Mouse Monoclonal Antibody
HOXC4 Monoclonal antibody specifically detects HOXC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HOXC4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F6
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen homeo box 3E, homeo box C4, homeobox C4, Homeobox protein CP19, Homeobox protein Hox-3E, homeobox protein Hox-C4, HOX3, HOX3Ecp19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HOXC4 (NP_705897) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3221
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a