Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | HOXB1 |
| Sinónimo | homeo box 2I, homeo box B1, homeobox B1, Homeobox protein Hox-2I, homeobox protein Hox-B1, HOX2, Hox-2.9, HOX2IMGC116844, MGC116843, MGC116845 |
| Símbolo de gen | HOXB1 |