Descripción
- La retención de cebadores bloquea de forma eficaz más del 99 % de actividad de la polimerasa durante la preparación, lo que minimiza de manera eficaz cualquier cebado o formación de dímeros de cebadores no específicos
- La proteína activadora recombinante evita el riesgo de contaminación por un mamífero que se asocia a los anticuerpos hot start
- La activación rápida hot start preserva la integridad de las muestras al evitar un tratamiento térmico de preciclado extenso
- El proceso de fabricación Ready-To-Go fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
- La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1,75 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizadores, BSA y tampón de reacción. Temperatura ambiente en la bolsa con desecante |
| Descripción | Mezcla de reactivos para PCR preformulada, predispensada y liofilizada, que incluye PuReTaq DNA Polymerase de alta calidad y una proteína activadora hot start, para conseguir una mayor especificidad y reproducibilidad en las amplificaciones mediante PCR. |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | illustra Hot Start Mix RTG |
| Cantidad | 480 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| N.º de reacciones | 480 |
| Volumen | 200 μl |