Learn More
Stuart™ Accesorios para placas calefactoras
Código de producto. 15125914
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
5 ml
10 ml
25 ml
Tipo:
Abrazadera, bloque calefactor
Base de bloque
Inserto de bloque
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tipo unitSize
15125914 5 ml Inserto de bloque cada uno
15105924 10 ml Inserto de bloque cada uno
15135924 25 ml Inserto de bloque cada uno
15135934 Pequeño Abrazadera, bloque calefactor cada uno
15105914 Pequeño Base de bloque cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15125914 Proveedor Stuart™ N.º de proveedor 0480598
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios de placa calefactora para usar con placas calefactoras/agitadores que tienen una placa superior de 6 x 6 in
  • Este sistema de bloque calefactor con insertos intercambiables se puede utilizar con varios Stuart Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora
  • Diseñado para calentar matraces de fondo redondo.
  • Se ofrecen placas base de tamaño pequeño y mediano; cada una puede acomodar hasta tres bloques de inserción cada una.
  • Una tercera placa base más grande cuenta con asas resistentes al calor y acepta un inserto de bloque único para matraces de hasta 500 ml.
  • Los insertos de bloque anodizados resistentes a los productos químicos y a los disolventes proporcionan un método seguro para la síntesis de reacciones simples o múltiples.
  • Los accesorios para placas calefactoras ofrecen un rendimiento de calentamiento igual o mejor que el aceite de silicona.
  • El pozo bajo proporciona una excelente transferencia de temperatura sin comprometer la visión de la reacción o el riesgo de agrietamiento de las piezas de vidrio.
  • Cada placa base tiene un orificio para alojar una sonda de control de temperatura.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Placas calefactores (6 x 6 pulg.)
Cantidad 3/paq.
Tamaño 5 ml
Tipo Inserto de bloque